Få mere at vide
4-klor-3-nitroanisol, TRC
Artikelnummer. 30356564
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30356564 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30356564 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC38170350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-nitroanisole
CAS 10298-80-3
Molekylær formel C7H6NO3Cl
Mængde 50 mg
Synonym NSC 47339, 1-Chloro-4-methoxy-2-nitrobenzene, 2-Nitro-4-methoxychlorobenzene
InChI formel InChI=1S/C7H6ClNO3/c1-12-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,1H3
SMIL COc1ccc(Cl)c(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1-chloro-4-methoxy-2-nitrobenzen
Molekylvægt (g/mol) 187.58
Formel vægt 187.0036