missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloro-3-nitro-5-sulfamoylbenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-3-nitro-5-sulfamoylbenzoic Acid |
| CAS | 22892-96-2 |
| Molekylær formel | C7 H5 Cl N2 O6 S |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClN2O6S/c8-6-4(10(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)17(9,15)16/h1-2H,(H,11,12)(H2,9,15,16) |
| SMIL | NS(=O)(=O)c1cc(cc(c1Cl)[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-chloro-3-nitro-5-sulfamoylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.64 |
| Formel vægt | 279.9557 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?