Få mere at vide
4-Chloro-3-nitro-2-pyridone, 98%
Artikelnummer. 11362737
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362737 25 g 25g
11352737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15686.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 165547-79-5 | C5H3ClN2O3 | 174.54 g/mol
4-Chloro-3-nitro-2-pyridon finder en vigtig anvendelse som råmateriale i organisk syntese og farmaceutiske produkter. Det bruges også som mellemprodukt i agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Chloro-3-nitro-2-pyridon finder en vigtig anvendelse som råmateriale i organisk syntese og farmaceutiske produkter. Det bruges også som mellemprodukt i agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt forseglet. Opbevares køligt, tørt. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 165547-79-5
Molekylær formel C5H3ClN2O3
Molekylvægt (g/mol) 174.54
MDL nummer MFCD03093067
InChI nøgle UKIZCTHOMJXNIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-hydroxy-3-nitropyridine, 4-chloro-3-nitropyridin-2-ol, 4-chloro-3-nitropyridone, 4-chloro-3-nitro-2-pyridone, 4-chloro-3-nitropyridin-2 1h-one, 4-chloro-3-nitro-pyridin-2-ol, 4-chloro-3-nitro-pyridin-2-one, 2 1h-pyridinone, 4-chloro-3-nitro, pubchem6547, acmc-209dsr
PubChem CID 519282
IUPAC navn 4-chlor-3-nitro-lH-pyridin-2-on
SMIL C1=CNC(=O)C(=C1Cl)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-nitro-2-pyridone
Smeltepunkt 222°C to 224°C
Mængde 25 g
Beilstein 149557
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 174.54
Procent renhed 98%