Få mere at vide
4-Chloro-3-methylpyridine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348956
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348956 1 g 1g
11355325 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348956 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19558.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19524-08-4
Molekylær formel C6H7Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 164.029
MDL nummer MFCD03092890
InChI nøgle WPIUSHWGBZMBHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-methylpyridine hydrochloride, 4-chloro-3-picoline hcl, 4-chloro-3-methylpyridine hcl, 4-chloro-3-picoline hydrochloride, pyridine, 4-chloro-3-methyl-, hydrochloride, 4-chloro-3-methylpyridinehydrochloride, acmc-20amlc, pubchem9218, ksc495e6r, 4-chloro-3methylpyridine hydrochloride
PubChem CID 16217655
IUPAC navn 4-chlor-3-methylpyridin;hydrochlorid
SMIL CC1=C(C=CN=C1)Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-methylpyridine hydrochloride
Smeltepunkt ∼185°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Beilstein 107953
Formel vægt 164.04
Procent renhed 97%