Få mere at vide
4-klor-3-methylphenol, TRC
Artikelnummer. 30135265
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135265 100 g
30136285 250 g
17993895 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135265 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC369765100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-50-7
Molekylær formel C7 H7 Cl O
Molekylvægt (g/mol) 142.58
Synonym m-Cresol, 4-chloro- (8CI), 4-Chloro-3-methylphenol, 1-Chloro-2-methyl-4-hydroxybenzene, 2-Chloro-5-hydroxytoluene, 3-Methyl-4-chlorophenol, 3-Methyl-p-chlorophenol, 4-Chloro-3-cresol, 4-Chloro-5-methylphenol, 4-Chloro-m-cresol, 6-Chloro-3-hydroxytoluene, Aldecoc XD, Aptal, Baktol, Baktolan, Candaseptic, Chlorocresol, NSC 4166, Neopredisan, Ottafact, PCMC, Parmetol, Parol, Peritonan, Preventol CMK, Raschit, Raschit K, Rasen-Anicon, p-Chloro-m-cresol, para-Chloro-meta-cresol
IUPAC navn 4-chloro-3-methylphenol
SMIL Cc1cc(O)ccc1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-methylphenol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3
Formel vægt 142.0185
Procent renhed >95%