Få mere at vide
4-Chloro-3-methylphenol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 63°C to 65°C |
| Tæthed | 1.37 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 235°C to 239°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00002323 |
| Mængde | 50 kg |
| Synonym | 4-Chloro-3-methylphenol, 4-Chloro-m-cresol, 2-Chloro-5-hydroxytoluene, 4-Chloro-3-methylphenol |