Få mere at vide
4-Chloro-3-methylphenol, 99+%
Artikelnummer. p-88795 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10448250 5 g 5g
10590001 100 g 100g
10162420 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10448250 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 109480050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 59-50-7 | C7H7ClO | 142.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-50-7
Molekylær formel C7H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 142.58
MDL nummer MFCD00002323
InChI nøgle CFKMVGJGLGKFKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorocresol, 4-chloro-m-cresol, baktol, parol, p-chloro-m-cresol, ottafact, phenol, 4-chloro-3-methyl, 4-chloro-3-cresol, candaseptic, baktolan
PubChem CID 1732
ChEBI CHEBI:34395
IUPAC navn 4-chlor-3-methylphenol
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-methylphenol
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 63.0°C to 65.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 242°C
Flammepunkt 118°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H3(CH3)OH
Mængde 5 g
Beilstein 06, 381
Merck Index 15, 2133
Opløselighedsinformation Solubility in water: 4g/L (20 c). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in most common organic solvents
Formel vægt 142.58
Procent renhed 99+%
Fysisk form Tablets
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-3-methylphenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.