Få mere at vide
4-Chloro-3-methylphenol-2,6-d2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-3-methylphenol 2,6-d2 |
| CAS | 93951-72-5 |
| Molekylær formel | C7 2H2 H5 Cl O |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 4-Chloro-3-methylphenol D2 (2,6-D2), Chlorocresol D2 (phenyl D2), Phen-2,6-d2-ol, 4-chloro-3-methyl- (9CI), 4-Chloro-3-methylphenol (ring-2,6-D2), 4-Chloro-3-methylphenol-2,6-D2, 4-Chloro-2,6-dideuterio-3-methylphenol, Phen-2,6-d2-ol, 4-chloro-3-methyl- (9CI), 4-Chloro-3-methylphenol (ring-2,6-D2), 4-Chloro-3-methylphenol-2,6-D2, 4-Chloro-2,6-dideuterio-3-methylphenol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3/i2D,4D |
| SMIL | [2H]c1cc(Cl)c(C)c([2H])c1O |
| IUPAC navn | 4-chloro-2,6-dideuterio-3-methylphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.6 |
| Formel vægt | 144.0311 |