Få mere at vide
4-Chloro-3-methylbenzeneboronic acid, 98%
Artikelnummer. 11490767
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490767 1 g 1g
11400777 5 g 5g
11410777 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23179.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 161950-10-3 | C7H8BClO2 | 170.40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 161950-10-3
Molekylær formel C7H8BClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.40
MDL nummer MFCD02683104
InChI nøgle UZDPQDBLCJDUAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-methylbenzeneboronic acid, 4-chloro-3-methylphenyl boronic acid, 4-chloro-m-tolueneboronic acid, 4-chloro-m-tolylboronic acid, 4-chloro-3-methyl-phenyl boronic acid, boronic acid, 4-chloro-3-methylphenyl, boronic acid, b-4-chloro-3-methylphenyl, acmc-209xzw, 4-chloro-3-methylphenylboronicacid, 3-methyl-4-chlorophenylboronic acid
PubChem CID 3786632
IUPAC navn (4-chlor-3-methylphenyl)boronsyre
SMIL CC1=C(Cl)C=CC(=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-methylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt 238°C to 242°C
Mængde 1 g
Formel vægt 170.4
Procent renhed 98%