missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloro-3-methyl-2,2-diphenylbutyronitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-3-methyl-2,2-diphenylbutyronitrile |
| CAS | 133132-74-8 |
| Molekylær formel | C17H16ClN |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16ClN/c1-14(12-18)17(13-19,15-8-4-2-5-9-15)16-10-6-3-7-11-16/h2-11,14H,12H2,1H3 |
| SMIL | CC(CCl)C(C#N)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 4-chloro-3-methyl-2,2-diphenylbutanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.77 |
| Formel vægt | 269.0971 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?