Få mere at vide
4-Chloro-3-methy-2-butenenitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-3-methy-2-butenenitrile |
| CAS | 4450-34-4 |
| Molekylær formel | C5 H6 Cl N |
| Mængde | 200 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6ClN/c1-5(4-6)2-3-7/h2H,4H2,1H3/b5-2+ |
| SMIL | C\C(=C/C#N)\CCl |
| IUPAC navn | (E)-4-chloro-3-methylbut-2-enenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 115.56 |
| Formel vægt | 115.0189 |