Få mere at vide
4-Klor-3-methoxyanilin, TRC
Artikelnummer. 30363068
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363068 100 mg
30358126 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30363068 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC349625100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13726-14-2
Molekylær formel C7H8ClNO
Molekylvægt (g/mol) 157.6
IUPAC navn 4-chloro-3-methoxyanilin
SMIL COc1cc(N)ccc1Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-methoxyaniline
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8ClNO/c1-10-7-4-5(9)2-3-6(7)8/h2-4H,9H2,1H3
Formel vægt 157.0294