Få mere at vide
4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine N-oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine N-oxide |
| CAS | 122307-41-9 |
| Molekylær formel | C7 H8 Cl N O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClNO2/c1-5-7(11-2)6(8)3-4-9(5)10/h3-4H,1-2H3 |
| SMIL | COc1c(Cl)cc[n+]([O-])c1C |
| IUPAC navn | 4-chloro-3-methoxy-2-methyl-1-oxidopyridin-1-ium |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.6 |
| Formel vægt | 173.0244 |