Få mere at vide
4-Chloro-3-iodophenol, 98%
Artikelnummer. p-7028307
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 11491070
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25547.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 202982-72-7 | C6H4ClIO | 254.451 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 202982-72-7
Molekylær formel C6H4ClIO
Molekylvægt (g/mol) 254.451
MDL nummer MFCD00070769
InChI nøgle UPIATGHEVZKVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 4-chloro-3-iodo, acmc-20adn2, 4-chloro-3-iodo-phenol, phenol,4-chloro-3-iodo, 4-chloro-3-iodophenol
PubChem CID 22928729
IUPAC navn 4-chloro-3-iodophenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)I)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-iodophenol
Smeltepunkt 75°C to 77°C
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 254.45
Procent renhed 98%