Få mere at vide
4-Chloro-3-(hydroxymethyl)-2H-1-benzopyran-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-3-(hydroxymethyl)-2H-1-benzopyran-2-one |
| CAS | 773868-86-3 |
| Molekylær formel | C10H7ClO3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7ClO3/c11-9-6-3-1-2-4-8(6)14-10(13)7(9)5-12/h1-4,12H,5H2 |
| SMIL | OCC1=C(Cl)c2ccccc2OC1=O |
| IUPAC navn | 4-chloro-3-(hydroxymethyl)chromen-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.61 |
| Formel vægt | 210.0084 |