Learn More
4-Chloro-3-hydroxybenzoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-3-hydroxybenzoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 335013-90-6 |
| Molekylær formel | C9H9ClO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Chloro-3-hydroxybenzoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO3/c1-2-13-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5,11H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1ccc(Cl)c(O)c1 |
| IUPAC navn | ethyl 4-chloro-3-hydroxybenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.62 |
| Formel vægt | 200.024 |