missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloro-3-hydroxybenzoic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30362843
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362843 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362843 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36681025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-hydroxybenzoic Acid Ethyl Ester
CAS 335013-90-6
Molekylær formel C9H9ClO3
Mængde 25 mg
Synonym 4-Chloro-3-hydroxybenzoic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C9H9ClO3/c1-2-13-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5,11H,2H2,1H3
SMIL CCOC(=O)c1ccc(Cl)c(O)c1
IUPAC navn ethyl 4-chloro-3-hydroxybenzoate
Molekylvægt (g/mol) 200.62
Formel vægt 200.024
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.