Få mere at vide
4-klor-3-fluoropyridin, 95%
Artikelnummer. 11976451 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11976451 5 g 5g
11986451 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11976451 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 443160050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
CAS: 2546-56-7 | C5H3ClFN | 131,53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2546-56-7
Molekylær formel C5H3ClFN
Molekylvægt (g/mol) 131.53
MDL nummer MFCD03453233
InChI nøgle BEQUUSCRAKEKQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 4-chloro-3-fluoro, 3-fluoro-4-chloro pyridine, 3-fluoro-4-chloropyridine hydrochloride, pubchem6667, 4-chloro-3fluoropyridine, 3-fluoro-4-chloropyridine, acmc-209x6p, 4-chloro-3-fluoro-pyridin, 3-fluoro-4-chloro-pyridine, 4-chloro-3-fluoro-pyridine
PubChem CID 3852429
IUPAC navn 4-chlor-3-fluorpyridin
SMIL FC1=C(Cl)C=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-fluoropyridine
Smeltepunkt -27°C to 24°C
Kogepunkt 142°C to 143°C
Flammepunkt 28°C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 131.54
Procent renhed 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-3-fluoropyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.