Få mere at vide
4-Klor-3-fluorofhenylacetonitril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-3-fluorophenylacetonitrile |
| CAS | 251570-03-3 |
| Molekylær formel | C8 H5 Cl F N |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5ClFN/c9-7-2-1-6(3-4-11)5-8(7)10/h1-2,5H,3H2 |
| SMIL | Fc1cc(CC#N)ccc1Cl |
| IUPAC navn | 2-(4-chlor-3-fluorophenyl)acetonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.583 |
| Formel vægt | 169.009 |