Få mere at vide
4-Chloro-3-fluorophenol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023010
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11458666
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16029.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 348-60-7
Molekylær formel C6H4ClFO
Molekylvægt (g/mol) 146.55
MDL nummer MFCD00042583
InChI nøgle XLHYAEBESNFTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-chlorophenol, 4-chloro-3-fluoro-phenol, phenol, 4-chloro-3-fluoro, pubchem1493, acmc-1ctvv, 3-fluoro-4-chloro phenol, 3-fluoro-4-chloro-phenol, 3-fluoro-4-chlorophenol;, 4-chlor-3-fluor-phenol;, 4-chloro-3-fluorophenol;
PubChem CID 2724523
IUPAC navn 4-chloro-3-fluorophenol
SMIL OC1=CC=C(Cl)C(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-fluorophenol
Smeltepunkt 50°C to 54°C
Kogepunkt 84°C (44 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Phenol-like
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 3236440
Formel vægt 146.55
Procent renhed 98%