Få mere at vide
4-chlor-3-fluorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-3-fluorophenol |
| Smeltepunkt | 50 °C til 54 °C |
| Kogepunkt | 84 °C (44 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Lugt | Fenol-lignende |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 3236440 |
| Formel vægt | 146.55 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.