Få mere at vide
4-Chloro-3-fluorophenol, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10792661 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10792661 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10792661 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 249970010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 348-60-7
Molekylær formel C6H4ClFO
Molekylvægt (g/mol) 146.55
MDL nummer MFCD00042583
InChI nøgle XLHYAEBESNFTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-chlorophenol, 4-chloro-3-fluoro-phenol, phenol, 4-chloro-3-fluoro, pubchem1493, acmc-1ctvv, 3-fluoro-4-chloro phenol, 3-fluoro-4-chloro-phenol, 3-fluoro-4-chlorophenol;, 4-chlor-3-fluor-phenol;, 4-chloro-3-fluorophenol;
PubChem CID 2724523
IUPAC navn 4-chloro-3-fluorophenol
SMIL OC1=CC=C(Cl)C(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-fluorophenol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 49.0°C to 53.0°C
Farve Colorless to Orange
Kogepunkt 102.0°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Lineær formel OHC6H3ClF
Mængde 1 g
Formel vægt 146.55
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-3-fluorophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.