Få mere at vide
4-Chloro-3-fluoroaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-3-fluoroaniline |
| CAS | 367-22-6 |
| Molekylær formel | C6 H5 Cl F N |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Chloro-3-fluoro-aniline, 3-Fluoro-4-chloroaniline, 3-Fluoro-4-chlorobenzenamine, 4-Chloro-3-fluorobenzenamine, 4-Chloro-3-fluoro-benzeneamine, 4-Chloro-3-fluorophenylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClFN/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2 |
| SMIL | Nc1ccc(Cl)c(F)c1 |
| IUPAC navn | 4-chloro-3-fluoroaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.56 |
| Formel vægt | 145.0095 |