Få mere at vide
4-chlor-3-ethylphenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11984681 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11984681 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 11984681 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 440720250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-chloro-3-ethylphenol
CAS 14143-32-9
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 49.4°C to 54.3°C
Farve Farveløs eller hvid til gul
Kogepunkt 70°C to 80°C (0.2 Torr)
Flammepunkt 113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Molekylær formel C8H9ClO
Mængde 25 g
Synonym 4-chloro-3-ethyl-phenol, phenol, 4-chloro-3-ethyl, clmep, pubchem2213, 4chloro-3-ethylphenol, 3-ethyl-4-chlorophenol, acmc-1c2gm, diisopropylidenemannofuranose, ksc183m9d, 4-chloro-3-ethylphenol
InChI nøgle DVKVZPIRWWREJC-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC1=C(C=CC(=C1)O)Cl
IUPAC navn 4-chlor-3-ethylphenol
Molekylvægt (g/mol) 156.61
PubChem CID 84223
Formel vægt 156.61
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-3-ethylphenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.