Få mere at vide
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15447117
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15447117 250 mg 250mg
15437117 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15447117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34185.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1373920-89-8
Molekylær formel C9H7ClFNO
Molekylvægt (g/mol) 199.609
MDL nummer MFCD22201019
InChI nøgle SVYHZDFUKRNQNH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 86277623
IUPAC navn 4-chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzonitrile
SMIL CCOC1=C(C=CC(=C1F)C#N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzonitrile
Mængde 250 mg
Fysisk form Fast stof
FN nummer UN3439
Formel vægt 199.61
Procent renhed 97%