Få mere at vide
4-Chloro-3,5-dinitrobenzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-3,5-dinitrobenzonitrile |
| CAS | 1930-72-9 |
| Molekylær formel | C7H2ClN3O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3,5-Dinitro-4-chlorobenzonitrile, 4-Chloro-3,5-dinitrobenzonitrile, NSC 74453 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H2ClN3O4/c8-7-5(10(12)13)1-4(3-9)2-6(7)11(14)15/h1-2H |
| SMIL | N#CC1=CC([N+]([O-])=O)=C(Cl)C([N+]([O-])=O)=C1 |
| IUPAC navn | 4-chloro-3,5-dinitrobenzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.56 |
| Formel vægt | 226.97 |