Få mere at vide
(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methanol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methanol Hydrochloride |
| CAS | 143016-70-0 |
| Molekylær formel | C8H11Cl2NO |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-Chloro-3,5-dimethyl-2-pyridinemethanol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10ClNO.ClH/c1-5-3-10-7(4-11)6(2)8(5)9;/h3,11H,4H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.Cc1cnc(CO)c(C)c1Cl |
| IUPAC navn | (4-chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methanol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.09 |
| Formel vægt | 207.0218 |