Få mere at vide
4-Chloro-3,5-dimethylphenol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 88-04-0 |
| Smeltepunkt | 114°C to 116°C |
| Tæthed | 0.67 g/cm3 |
| Kogepunkt | 246°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | 4-(Cl)-3,5-(CH3)2C6H2OH |
| MDL nummer | MFCD00002324 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | 4-Chloro-3,5-dimethylphenol, p-Chloro-m-xylenol, 4-Chloro-3,5-dimethylphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.61 |
| Grad | Research |