Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-3, 5-dimethylphenol |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 113.0°C to 116.0°C |
| Farve | Hvid til beige |
| Kogepunkt | 246.0°C |
| Flammepunkt | 132°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (GC) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 4-Chloro-3,5-dimethylphenol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.