Få mere at vide
4-chlor-3,5-dimethylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10060620 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10060620
Brand: Thermo Scientific Acros 109065000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 88-04-0 | C8H9ClO | 156.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-04-0
Molekylær formel C8H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 156.61
MDL nummer MFCD00002324
InChI nøgle OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroxylenol, dettol, 4-chloro-3,5-xylenol, pcmx, benzytol, p-chloro-m-xylenol, 2-chloro-m-xylenol, 4-chloro-m-xylenol, ottasept, desson
PubChem CID 2723
ChEBI CHEBI:34393
IUPAC navn 4-chlor-3,5-dimethylphenol
SMIL CC1=CC(=CC(=C1Cl)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3, 5-dimethylphenol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 113.0°C to 116.0°C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 246.0°C
Flammepunkt 132°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel ClC6H2(CH3)2OH
Mængde 500 g
Beilstein 06, II, 463
Merck Index 15, 2182
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkali hydroxide solutions,soluble in ethanol,ether and benzene
Formel vægt 156.61
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-3,5-dimethylphenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.