Få mere at vide
4-klor-3,5-dimethylphenol, 98+%
Artikelnummer. 11425077
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425077 100 g 100g
11435077 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21964.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 88-04-0 | C8H9ClO | 156,609 g/mol
Det bruges på hospitaler og i husholdninger til desinfektion og sanitet. Det bruges til sårrensningsapplikationer og husholdningsantiseptika som Dettol væske, creme og salver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges på hospitaler og i husholdninger til desinfektion og sanitet. Det bruges til sårrensende applikationer og husholdningsantiseptika som Dettol væske, creme og salver.
Opløselighed
Opløselig i benzen, toluen, glycerin, chloroform, acetone, isopropanol, alkohol, ether, terpener og i opløsninger af alkalihydroxider. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-04-0
Molekylær formel C8H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 156.609
MDL nummer MFCD00002324
InChI nøgle OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroxylenol, dettol, 4-chloro-3,5-xylenol, pcmx, benzytol, p-chloro-m-xylenol, 2-chloro-m-xylenol, 4-chloro-m-xylenol, ottasept, desson
PubChem CID 2723
ChEBI CHEBI:34393
IUPAC navn 4-chlor-3,5-dimethylphenol
SMIL CC1=CC(=CC(=C1Cl)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3,5-dimethylphenol
Smeltepunkt 112°C to 116°C
Kogepunkt ∼246°C
Flammepunkt 138°C (280°F)
Lugt Odorless
Mængde 100 g
Beilstein 1862539
Merck Index 14,2176
Opløselighedsinformation Soluble in benzene,toluene,glycerin,chloroform,acetone,isopropanol,alcohol,ether,terpenes and in solutions of alkali hydroxides. Slightly soluble in water.
Formel vægt 156.61
Procent renhed ≥98%