Få mere at vide
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine |
| CAS | 1514-96-1 |
| Molekylær formel | C5H2ClF3N2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2ClF3N2/c6-3-1-2-10-4(11-3)5(7,8)9/h1-2H |
| SMIL | O[C@@H]1CC2[C@@](CC1)(C)[C@H]3[C@@H]([C@@H](O)C=2)[C@@H]4[C@@](CC3)(C)C(=O)CC4 |
| IUPAC navn | 4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.53 |