Få mere at vide
4-klor-2-(trifluormethyl)pyridin, 98%
Beskrivelse
Chlor(trifluormethyl)pyridinderivater anvendes som modelsubstrater til regioudtømmende funktionalisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chlor(trifluormethyl)pyridinderivater bruges som modelsubstrater til regioudtømmende funktionalisering.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Hold beholderen tæt lukket. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2810 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 181.54 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Væske |