Få mere at vide
4-chlor-2-(trifluormethoxy)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10622073
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10622073 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10521322 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10367444 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10622073 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW03561DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175205-77-3
Molekylær formel C7H5ClF3NO
Molekylvægt (g/mol) 211.568
MDL nummer MFCD00153102
InChI nøgle UCFTYLMKCJPWBX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2781526
IUPAC navn 4-chlor-2-(trifluormethoxy)anilin
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)OC(F)(F)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline
CAS min % 97.0
Mængde 1 g
Emballage Ravfarvet glasflaske
Analyseprocentområde 97%
Synonym 4-chloro-2-trifluoromethoxy aniline, 4-chloro-2-trifluoromethoxy phenylamine, benzenamine, 4-chloro-2-trifluoromethoxy, pubchem2960, chlorotrifluoromethoxyphenylamine, benzenamine,4-chloro-2-trifluoromethoxy, 2-amino-5-chlorophenyl trifluoromethyl ether, 2-amino-5-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, 4-chloro-2-trifluoromethoxy aniline; 4-chloro-2-trifluoromethoxy phenylamine
Formel vægt 211.57
Procent renhed 97%