missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloro-2-trifluoroacetylaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2-trifluoroacetylaniline |
| CAS | 154598-53-5 |
| Molekylær formel | C8 H5 Cl F3 N O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Ethanone, 1-(2-amino-5-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoro- |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5ClF3NO/c9-4-1-2-6(13)5(3-4)7(14)8(10,11)12/h1-3H,13H2 |
| SMIL | Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 1-(2-amino-5-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.58 |
| Formel vægt | 223.0012 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?