Få mere at vide
4-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carbaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carbaldehyde |
| CAS | 50329-91-4 |
| Molekylær formel | C10H5O3Cl |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H5ClO3/c11-9-6-3-1-2-4-8(6)14-10(13)7(9)5-12/h1-5H |
| SMIL | ClC1=C(C=O)C(=O)Oc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 4-chloro-2-oxochromene-3-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.59 |
| Formel vægt | 207.9927 |