missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carbaldehyde, TRC

Artikelnummer. 30365693
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365693 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365693 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC6122551G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carbaldehyde
CAS 50329-91-4
Molekylær formel C10H5O3Cl
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H5ClO3/c11-9-6-3-1-2-4-8(6)14-10(13)7(9)5-12/h1-5H
SMIL ClC1=C(C=O)C(=O)Oc2ccccc12
IUPAC navn 4-chloro-2-oxochromene-3-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 208.59
Formel vægt 207.9927
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.