missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chloro-2-nitrodiphenylamine, TRC

Artikelnummer. 30352407
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352407 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352407 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC38252550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Disperse Yellow 26
CAS 16611-15-7
Molekylær formel C12 H9 Cl N2 O2
Mængde 50 mg
Synonym Diphenylamine, 4-chloro-2-nitro- (6CI,8CI), 4-Chloro-2-nitro-N-phenylbenzenamine, 4-Chloro-2-nitrodiphenylamine, C.I. 10348, C.I. Disperse Yellow 26, Disperse Yellow 26, NSC 403663
InChI formel InChI=1S/C12H9ClN2O2/c13-9-6-7-11(12(8-9)15(16)17)14-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,14H
SMIL [O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1Nc2ccccc2
IUPAC navn 4-chloro-2-nitro-N-phenylaniline
Molekylvægt (g/mol) 248.67
Formel vægt 248.0353
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.