missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chloro-2-nitrodiphenylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Disperse Yellow 26 |
| CAS | 16611-15-7 |
| Molekylær formel | C12 H9 Cl N2 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Diphenylamine, 4-chloro-2-nitro- (6CI,8CI), 4-Chloro-2-nitro-N-phenylbenzenamine, 4-Chloro-2-nitrodiphenylamine, C.I. 10348, C.I. Disperse Yellow 26, Disperse Yellow 26, NSC 403663 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9ClN2O2/c13-9-6-7-11(12(8-9)15(16)17)14-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,14H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1Nc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 4-chloro-2-nitro-N-phenylaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.67 |
| Formel vægt | 248.0353 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?