Få mere at vide
4-Chloro-2-nitrobenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2-nitrobenzaldehyde |
| CAS | 5551-11-1 |
| Molekylær formel | C7 H4 Cl N O3 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClNO3/c8-6-2-1-5(4-10)7(3-6)9(11)12/h1-4H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1C=O |
| IUPAC navn | 4-chloro-2-nitrobenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.56 |
| Formel vægt | 184.988 |