Få mere at vide
4-Chloro-2-nitroaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2-nitroaniline |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClN2O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,8H2 |
| Formel vægt | 172.004 |