Få mere at vide
4-chlor-2-nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463657
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463657 5000 g 5000g
11453657 250 g 250g
11443657 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11463657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18143.0I
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 89-63-4 | C6H5ClN2O2 | 172.57 g/mol
4-chlor-2-nitroanilin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
4-Chloro-2-nitroaniline is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in water (0.5 g/L).
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-63-4
Molekylær formel C6H5ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.57
MDL nummer MFCD00007836
InChI nøgle PBGKNXWGYQPUJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 4-chloro-2-nitro, p-chloro-o-nitroaniline, pcon, 2-nitro-4-chloroaniline, red salt nbgl, devol red f, devol red salt f, red base ciba vi, red base irga vi, red salt ciba vi
PubChem CID 6979
IUPAC navn 4-chloro-2-nitroaniline
SMIL NC1=CC=C(Cl)C=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-nitroaniline
Smeltepunkt 114°C to 118°C
Tæthed 1.37
Flammepunkt 191°C (375°F)
Lugt Weak, Characteristic
Mængde 5000 g
FN nummer UN2237
Beilstein 512436
Opløselighedsinformation Soluble in water (0.5g/L).
Formel vægt 172.57
Procent renhed 98%