Få mere at vide
4-Chloro-2-methylthiopyrimidine, 97%
Artikelnummer. 10347770 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10347770 10 g 10g
10552951 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10347770 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 163330100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 49844-90-8 | C5H5ClN2S | 160.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 49844-90-8
Molekylær formel C5H5ClN2S
Molekylvægt (g/mol) 160.62
MDL nummer MFCD00006083
InChI nøgle DFOHHQRGDOQMKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-methylthio pyrimidine, 4-chloro-2-methylthiopyrimidine, 4-chloro-2-methylsulfanyl pyrimidine, 4-chloro-2-methylsulfanyl-pyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-2-methylthio, 4-chloro-2-methylmercapto pyrimidine, zlchem 575, pubchem15403, pubchem15764, acmc-1asbn
PubChem CID 97113
IUPAC navn 4-chlor-2-methylsulfanylpyrimidin
SMIL CSC1=NC=CC(Cl)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine
Smeltepunkt -2.0°C
Tæthed 1.3810g/mL
Kogepunkt 139.0°C to 140.0°C (36.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.6004
Mængde 10 g
Beilstein 23, 371
Specifik vægtfylde 1.381
Formel vægt 160.63
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-2-methylthiopyrimidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.