Få mere at vide
4-Chloro-2-methylthieno[2,3-d]pyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2-methylthieno[2,3-d]pyrimidine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClN2S/c1-4-9-6(8)5-2-3-11-7(5)10-4/h2-3H,1H3 |
| Formel vægt | 183.9862 |