Få mere at vide
4-Chloro-2-methylquinoline, 97%
Artikelnummer. 11487227
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11487227 25 g 25g
11467227 1 g 1g
11477227 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15002.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4295-06-1 | C10H8ClN | 177.63 g/mol
4-Chloroquinaldine anvendes til fremstilling af 4-phenyl-hydrazinoquinaldin
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Chloroquinaldine bruges til fremstilling af
4-phenyl-
hydrazinoquinaldin
Opløselighed
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4295-06-1
MDL nummer MFCD00006757
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-methylquinoline
Smeltepunkt ∼25°C
Tæthed 0.881
Kogepunkt 269°C to 270°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Molekylær formel C10H8ClN
Brydningsindeks 1.622
Mængde 25 g
Beilstein 3522
Synonym 4-chloroquinaldine, quinoline, 4-chloro-2-methyl, 4-chloro-2-methyl-quinoline, 2-methyl-4-chloroquinoline, quinaldine, 4-chloro, 4-chloro-quinaldine, acmc-20a2ui, 4-chloroquinaldine hcl, quinoline,4-chloro-2-methyl
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
InChI nøgle HQAIROMRVBVWSK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=NC2=CC=CC=C2C(=C1)Cl
IUPAC navn 4-chlor-2-methylquinolin
Molekylvægt (g/mol) 177.63
PubChem CID 77973
Formel vægt 177.63
Procent renhed 97%