Få mere at vide
4-klor-2-methylpyridin, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2-methylpyridine |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.15 g/mL |
| Kogepunkt | 54 °C til 56 °C (15 mmHg) (litteratur) |
| Brydningsindeks | 1.5205 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 107196 |
| Formel vægt | 127.57 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Væske |