Få mere at vide
4-Chloro-2-methylphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10129649 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10129649 50 mL AcroSeal™ Glass Bottle 50ml
1 options
Artikelnummer. 10129649 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431980500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-methylphenylmagnesium bromide
CAS 480438-47-9, 109-99-9
CAS min % 9.58, 85.62
Farve Yellow to Brown
CAS Max % 14.38, 90.42
Tæthed 0.9590g/mL
Mængde 50 mL
Emballage AcroSeal™ Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Specifik vægtfylde 0.959
Molekylær formel C7H6BrClMg
MDL nummer MFCD02260215
Synonym 4-chloro-2-methylphenylmagnesium bromid, 4-chloro-2-methylphenylmagnesium bromide, 4-chloro-2-methylphenylmagnesium bromide solution, jtxwywfgkjggnn-uhfffaoysa-m, 4-chloro-2-methylphenyl magnesium bromide, 4-chloro-2-methylphenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 4-chloro-2-methylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-chloro-2-methylphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Kogepunkt 65.0°C to 67.0°C
InChI nøgle OTJHKHOEPCGDQY-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Mg++].[Br-].CC1=CC(Cl)=CC=[C-]1
IUPAC navn magnesium;1-chloro-3-methylbenzene-4-ide;bromide
Molekylvægt (g/mol) 229.78
PubChem CID 16217189
Formel vægt 229.78
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-2-methylphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.