Få mere at vide
4-Chloro-2-methylphenyl isocyanate, 98%
Artikelnummer. 11368445
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368445 1 g 1g
11378445 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11368445 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10470.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 37408-18-7 | C8H6ClNO | 167.592 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37408-18-7
Molekylær formel C8H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 167.592
MDL nummer MFCD00019914
InChI nøgle FTZJLXIATZSKIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-methylphenyl isocyanate, 4-chloro-2-methylphenylisocyanate, 4-chloro-o-tolyl isocyanate, benzene, 4-chloro-1-isocyanato-2-methyl, 4-chloro-1-isocyanato-2-methyl-benzene, acmc-20amlp, 4-chloro-2-methylbenzenisocyanate, #, 4-chloranyl-1-isocyanato-2-methyl-benzene
PubChem CID 142157
IUPAC navn 4-chlor-1-isocyanato-2-methylbenzen
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)Cl)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-methylphenyl isocyanate
Smeltepunkt 36°C to 40°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2803097
Kogepunkt 103°C (13 mmHg)
Formel vægt 167.6
Procent renhed 98%