Få mere at vide
(4-Chloro-2-methylphenoxy-d3)acetic Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MCPA D3 |
| CAS | 352431-14-2 |
| Molekylær formel | C9 2H3 H6 Cl O3 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | Acetic acid, (4-chloro-2-methylphenoxy-2,3,5-d3)- (9 CI), MCPA-d3, MCPA D3 (phenyl D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H9ClO3/c1-6-4-7(10)2-3-8(6)13-5-9(11)12/h2-4 H,5H2,1H3,(H,11,12)/i2D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(OCC(=O)O)c(C)c([2 H])c1Cl |
| IUPAC navn | 2-(4-chloro-2,3,5-trideuterio-6-methylphenoxy)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.64 |
| Formel vægt | 203.0429 g/mol |
| Vis mere |