Få mere at vide
(4-Chloro-2-methylphenoxy-2,3,5-d3)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MCPA D3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO3/c1-6-4-7(10)2-3-8(6)13-5-9(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)/i2D,3D,4D |
| Formel vægt | 203.0429 |